Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ Bionic™ FogBan™ Anti-ridse klare ansigtsskærme
Artikelnummer. 11836950
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Linse materiale Pakningsstørrelse
11836950 Polycarbonat Hver
1 options
Artikelnummer. 11836950 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1011624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    743.94 DKK
    443.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 300.22 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Giver den mest komfortable pasform i branchen gennem sine mange justerbare funktioner. Sperian™ Honeywell™ Bionic™ FogBan™ Anti-ridse klare ansigtsskærme giver maksimal beskyttelse.
  • Forlænget top af hoved- og hagebeskyttelse
  • Store visirer af overlegen kvalitet for maksimal synlighed
  • Visirer, der nemt kan udskiftes, fås i forskellige materialer, nuancer og finish for bedre at passe til individuelle behov
  • Komfortabel pasform med beskyttelsesbriller eller åndedrætsværn
  • Låsemekanisme for mere komplet sikkerhed
  • Dielektrisk design
  • Fuldt justerbar skraldehovedbeklædning
  • Fuldt justerbart pandebånd
  • Flere visir vip positioner
  • Ekstra blød dæmpning på alle dele af skjoldet i kontakt med hovedet
  • Åndbart ekstra blødt svedbånd er aftageligt for nem vask og udskiftning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bionic ansigtsskærm
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat