Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ A800-serien gennemsigtige anti-dug sikkerhedsbriller
:
Produkttype: Sikkerhedsbriller; Linsebelægning: Anti-dug
Beskrivelse
- Slank profil giver en ideel pasform til arbejdere med mindre ansigter
- Sporty styling giver en moderigtig pasform
- 9-baserede polycarbonat slidbestandige linser
- Giver en 180° synsfelt uden forvrængning
- Templer har bløde, polstrede indsatser med ekstra flex indbygget
- Blødt næsestykke passer til forskellige næsebroformer
Specifications
Specifications
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Klar |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Linse materiale | Polycarbonat |