Få mere at vide
Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12990345
:
Grå rammer
Artikelnummer. 12990345
Brand: Honeywell Safety Products 1015370
Giver beskyttelse, der er let for øjnene og lommen. Sperian™ Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat sikkerhedsbriller er holdbare og ridsefaste.
  • Slank profil giver en ideel pasform til arbejdere med mindre ansigter
  • Sporty styling giver en moderigtig pasform
  • 9-baserede polycarbonat slidbestandige linser
  • Giver en 180° synsfelt uden forvrængning
  • Templer har en blød, polstret indsats med ekstra flex indbygget
  • Blødt næsestykke passer til forskellige næsebroformer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI Z87.1-2003 standarder
Linsebelægning Hardcoat
Linsefarve Klar
Produkttype Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller
Til brug med (applikation) Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s) Velegnet til indendørs applikationer såsom forsyningsvirksomheder, let og tung produktion, bioteknologi, laboratorier, renrum, skibsbygning og bilfremstilling
Ramme farve Grå
nr. pr. pakke 10/Pk.
Linse materiale Polycarbonat