Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ A700 Series Clear Hard Coat sikkerhedsbriller
Beskrivelse
- Overkommelig pris og økonomisk for din virksomhed
- Letvægtsdesign med sportsstænger og bløde brillepuder
- Støbt universal næsebro
- Giver en sikker, wrap-around pasform for komfort hele dagen
- 8-baserede polycarbonat slidbestandige linser
- Giver en 180° synsfelt uden forvrængning
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Øjen- og ansigtsbeskyttelsesbriller |
| Til brug med (applikation) | Generel brug og beskyttelse mod stød (45m/s), Velegnet til indendørs applikationer såsom let fremstilling. |
| Ramme farve | Klar |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polycarbonat |