Få mere at vide
Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Series åndedrætsværn
Artikelnummer. 15341141
Skift visning
Model-:
2110 FFP1
2110 FFP2
2211 FFP2V
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15341141 2110 FFP1 Pakke med 25
15371141 2211 FFP2V Pakke med 20
15361141 2110 FFP2 Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15341141 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1031590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.40 DKK
    183.86 DKK / Pakke med 25
    Spare 122.54 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Med et ergonomisk design til at levere enestående niveauer af komfort og justering. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort-seriens åndedrætsværn har en udskæring for at give fremragende kompatibilitet med beskyttelsesbriller.
  • Foldes fladt pakket i individuelt forseglede poser til transport og opbevaring
  • Dolomite testet, viser åndedrætsværnens modstandsdygtighed over for tilstopning over tid
  • Med højeffektiv udåndingsventil til beskyttelse
  • Dobbeltlags ansigtsforsegling giver komfort og beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149: 2001 A1: 2009
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP1
Produkttype Åndedrætsværn
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Til brug med (applikation) Landbrug, kemi, byggeri, brandbeskyttelse, fødevareservice, skovbrug, regering, fremstilling, minedrift, kommunale tjenester, olie og gas, farmaceutiske produkter, stål og metaller, forsyningsvirksomheder
Latex fri Ja
Model- 2110 FFP1
Mængde 25/Pk.
Form Flad fold