Få mere at vide
ATAGO™ Honning refraktometer HHR-2N
Beskrivelse
- Dette håndholdte honningfugtrefraktometer har manuel temperaturkompensation.
- Funktioner:
- Håndholdt bærbart honningrefraktometer til at måle procentdelen af vand indeholdt i honning (12% til 30%) med en brydningsindeksmåling
- Minimum vandindhold detektionsskala på 0,1 %
- Rammet ydre skal med et teleskopformet, strømlinet design til greb og en skeformet spids til jævn prøvetagning
- Slidstærkt, trykstøbt aluminiummetalhus til modstand mod varme og organiske opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Refraktometre, bærbare |
| Skala Range | 12,0 % til 30,0 % |
| Model- | HHR-2N |
| Opløsning | 0.1% |
| Skala Type | Brix |
| Vægt (metrisk) | 260 g |
| Dimensioner (L x B x H) | 40 x 40 x 170 mm |