Få mere at vide
HONB, TRC
Artikelnummer. 30405663
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30405663 25 g
1 options
Artikelnummer. 30405663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66955025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HONB
CAS 21715-90-2
Molekylær formel C9H9NO3
Mængde 25 g
Synonym 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7?
SMIL ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O
Molekylvægt (g/mol) 179.17
Formel vægt 179.0582