Få mere at vide
Homovanillinesyre, TRC
Artikelnummer. 17939994
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939994 50 mg
17928104 1 g
17997804 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17939994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66950050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306-08-1
Molekylær formel C9 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Synonym Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
IUPAC navn 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homovanillic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formel vægt 182.0579
Procent renhed >95%