Få mere at vide
Homovanillic Acid Sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homovanillic Acid Sulfate (HVA) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O7S/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 262.0147 |
| Procent renhed | >95% |