Få mere at vide
Homovanillic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homovanillic Acid-D3 (HVA) |
| CAS | 74495-71-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H3 H7 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Homovanillic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.19 |
| Vis mere |