Få mere at vide
Homotaurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| CAS | 3687-18-1 |
| Molekylær formel | C3 H9 N O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, 1-Propanesulfonic acid, 3-amino- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Amino-1-propanesulfonic acid (ACI), 3-Amino-1-propanesulfonate, 3-Aminopropanesulfonic acid, 3-Aminopropiosulfonic acid, 3-Azaniumylpropane-1-sulfonate, 3-Sulfopropylamine, Alzhemed, NC 758, NSC 77071, Tramiprosate, γ-Aminopropylsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7) |
| SMIL | NCCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminopropane-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.17 |
| Formel vægt | 139.0303 |