Få mere at vide
Homosildenafil, Mikromol™
Artikelnummer. 17952346
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952346 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1270.000025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Homosildenafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homo Sildenafil
CAS 642928-07-2
Analyt- eller komponentnavne Homo Sildenafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 N6 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl- (9CI), Homosildenafil
InChI formel InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30)
SMIL CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4
IUPAC navn 5-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvægt (g/mol) 488.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 488.2206 g/mol