missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Homosildenafil, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homo Sildenafil |
| CAS | 642928-07-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Homo Sildenafil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H32 N6 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl- (9CI), Homosildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?