Få mere at vide
Homosibutramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homosibutramine |
| CAS | 935888-80-5 |
| Molekylær formel | C18 H28 Cl N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Homo Sibutramine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28ClN/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(C)C(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N-ethyl-N,3-dimethylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.875 |
| Formel vægt | 293.191 |