Få mere at vide
Homosibutramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30396964
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30396964 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30396964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH45923025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Homosibutramine Hydrochloride
CAS 2512216-67-8
Molekylær formel C18H28ClN . (HCl)
Mængde 25 mg
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H28ClN.ClH/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15;/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3;1H
SMIL CCN(C(C1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)CC(C)C)C.Cl
IUPAC navn 1-(1-(4-klorfenyl)cyclobutyl)-N-ethyl-N,3-dimethylbutan-1-amin hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 330.33
Formel vægt 329.65
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.