Få mere at vide
Homosalate, Mikromol™
Artikelnummer. 17947414
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17947414 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17947414 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1570.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Homosalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homosalate
CAS 118-56-9
Analyt- eller komponentnavne Homosalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
SMIL CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC navn (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 262.34
Mængde 250 mg
Formel vægt 262.1569 g/mol