Få mere at vide
Azpack™ Flade polypropylen instrumentbakker
Dimensioner (L x B x H):
400 x 150 x 22 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremstillet af homopolymer polypropylen
- Tåler opvaskemaskine på øverste hylde
- Overholder fødevarekommissionens direktiv 2002/72/EF BSEN1186:2002
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 2002/72/EF BSEN1186:2002 |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 150 x 22 mm |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 22 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Instrumentbakke |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Vis mere |