Få mere at vide
Homopiperazin, TRC
Artikelnummer. 30408615
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30408615 1 g
1 options
Artikelnummer. 30408615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6014001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazine
CAS 505-66-8
Molekylær formel C5 H12 N2
Mængde 1 g
Synonym Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
SMIL C1CNCCNC1
IUPAC navn 1,4-diazepan
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.1