Få mere at vide
Homopiperazin-N,N'-bis-[2-(ethanesulfonsyre)] Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30408524
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408524 5 g
30407830 25 g
30397126 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6015005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt
Molekylær formel C9 H18 N2 Na2 O6 S2
Mængde 5 g
Synonym Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1
IUPAC navn 2-[4-(2-natriumoxioxysulfonylethyl)-1,4-diazepan-1-yl] ethylsulfonyloxynatrium
Molekylvægt (g/mol) 360.359
Formel vægt 360.04