Få mere at vide
Homopiperazin-N,N'-bis-[2-(ethanesulfonsyre)] Dinatriumsalt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 Na2 O6 S2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-natriumoxioxysulfonylethyl)-1,4-diazepan-1-yl] ethylsulfonyloxynatrium |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.359 |
| Formel vægt | 360.04 |