Få mere at vide
Homopiperazin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472398
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11472398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15751.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Homopiperazin anvendes til at fremstille 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptan ved at reagere med 2-brom-thiazol. Det fungerer som et mellemprodukt for repaglinid og fasudilhydrochlorid. Det bruges også til fremstilling af potente H3-receptorantagonister, som bruges til behandling af neurodegenerative tilstande. Ydermere bruges det i vesicant, kosmetik, emulgator og energetisk materiale. Det virker som en korrosionsinhibitor for jern. I lægemidler anvendes det som antipyretisk og reducerende blodsukker, fedt, ro, antipsykotisk og anti-nervøs.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Homopiperazine is used to prepare 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptane by reacting with 2-bromo-thiazole. It acts as an intermediate for repaglinide and fasudil hydrochloride. It is also used in the preparation of potent H3 receptor antagonists, which is used for the treatment of neurodegenerative conditions. Further, it is used in vesicant, cosmetic, emulsifier and energetic material. It acts as a corrosion inhibitor for iron. In pharmaceuticals, it is employed as antipyretic and reducing blood sugar, adiposity, calm, antipsychotic and anti-nervous.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Air sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-66-8
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00006933
InChI nøgle FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC navn 1,4-diazepane
SMIL C1CNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazine
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Lugt Amine-like
Mængde 500 g
FN nummer UN3259
Beilstein 102711
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 100.17
Procent renhed 98%