Få mere at vide
Homopiperazin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462398
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462398 100 g 100g
11452398 25 g 25g
11472398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15751.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Homopiperazin anvendes til at fremstille 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptan ved at reagere med 2-brom-thiazol. Det fungerer som et mellemprodukt for repaglinid og fasudilhydrochlorid. Det bruges også til fremstilling af potente H3-receptorantagonister, som bruges til behandling af neurodegenerative tilstande. Ydermere bruges det i vesicant, kosmetik, emulgator og energetisk materiale. Det virker som en korrosionsinhibitor for jern. I lægemidler anvendes det som antipyretisk og reducerende blodsukker, fedt, ro, antipsykotisk og anti-nervøs.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Homopiperazin
bruges til at fremstille 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptan ved at reagere med 2-brom-thiazol. Det fungerer som et mellemprodukt for repaglinid og fasudilhydrochlorid. Det bruges også til fremstilling af potente H3-receptorantagonister, som bruges til behandling af neurodegenerative tilstande. Ydermere bruges det i vesicant, kosmetik, emulgator og energetisk materiale. Det virker som en korrosionsinhibitor for jern. I lægemidler anvendes det som antipyretisk og reducerende blodsukker, fedt, ro, antipsykotisk og anti-nervøs.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-66-8
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00006933
InChI nøgle FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC navn 1,4-diazepan
SMIL C1CNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazine
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Lugt Amine-like
Mængde 100 g
FN nummer UN3259
Beilstein 102711
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 100.17
Procent renhed 98%