Få mere at vide
Homopiperazin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452398
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452398 25 g 25g
11462398 100 g 100g
11472398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11452398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15751.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Homopiperazin anvendes til at fremstille 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptan ved at reagere med 2-brom-thiazol. Det fungerer som et mellemprodukt for repaglinid og fasudilhydrochlorid. Det bruges også til fremstilling af potente H3-receptorantagonister, som bruges til behandling af neurodegenerative tilstande. Ydermere bruges det i vesicant, kosmetik, emulgator og energetisk materiale. Det virker som en korrosionsinhibitor for jern. I lægemidler anvendes det som antipyretisk og reducerende blodsukker, fedt, ro, antipsykotisk og anti-nervøs.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Homopiperazin
bruges til at fremstille 1,4-bis-(2-thiazolyl)-1,4-diazacycloheptan ved at reagere med 2-brom-thiazol. Det fungerer som et mellemprodukt for repaglinid og fasudilhydrochlorid. Det bruges også til fremstilling af potente H3-receptorantagonister, som bruges til behandling af neurodegenerative tilstande. Ydermere bruges det i vesicant, kosmetik, emulgator og energetisk materiale. Det virker som en korrosionsinhibitor for jern. I lægemidler anvendes det som antipyretisk og reducerende blodsukker, fedt, ro, antipsykotisk og anti-nervøs.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-66-8
Molekylær formel C5H12N2
Molekylvægt (g/mol) 100.165
MDL nummer MFCD00006933
InChI nøgle FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC navn 1,4-diazepan
SMIL C1CNCCNC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homopiperazine
Smeltepunkt 38°C to 44°C
Tæthed 0.95
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Lugt Amine-like
Mængde 25 g
FN nummer UN3259
Beilstein 102711
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 100.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Homopiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Homopiperazine