Få mere at vide
Homophthalsyreanhydrid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452967
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452967 10 g 10g
11462967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15538.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 703-59-3 | C9H6O3 | 162.144 g/mol
Det bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som kemiske og organiske
mellemprodukter.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevaringstemperatur 15 - 30 °C. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra eksponering for fugt, stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 703-59-3
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.144
MDL nummer MFCD00006894
InChI nøgle AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
IUPAC navn 4H-isochromen-1,3-dion
SMIL C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homophthalic anhydride
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Mængde 10 g
Beilstein 5244
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 162.14
Procent renhed ≥97%