Få mere at vide
Homomorfin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11460367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460367 1 g 1g
11470367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21749.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 178312-62-4 | C5H12ClNO | 137,607 g/mol
Homomorpholinhydrochlorid er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille homomorpholin oxazolidinon med antibakterielle aktiviteter. Det bruges også til at syntetisere A2A-adenosinreceptorantagonister til behandling af Parkinsons sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Holdes væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert atmosfære. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178312-62-4
Molekylær formel C5H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 137.607
MDL nummer MFCD02683070
InChI nøgle LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride
PubChem CID 23090214
IUPAC navn 1,4-oxazepan;hydrochlorid
SMIL C1CNCCOC1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homomorpholine hydrochloride
Smeltepunkt 158°C to 164°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.61
Procent renhed 98%