Få mere at vide
MedChemExpress Homoharringtonine
Artikelnummer. 16402397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16402397 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16402397 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY14944
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
MedChemExpress Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate;HHT) is a cytotoxic alkaloid with antitumor properties which acts by inhibiting translation elongation.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 545.62 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 26833-87-4
Produkttype Natural Products
Renhed 97.28%
Opløselighed DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.64 mM) ∣H2O : 1.4 mg/mL (2.57 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Omacetaxine mepesuccinate∣ HHT
Mål STAT