Få mere at vide
Homogentisic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16454768 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16454768 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113283
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism