Få mere at vide
Homogentisic Acid gamma-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-hydroxy-3H-1-benzofuran-2-one |
| CAS | 2688-48-4 |
| Molekylær formel | C8 H6 O3 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone, (2,5-Dihydroxyphenyl)-acetic Acid γ-Lactone, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid Lactone, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid γ-Lactone, 5-Hydroxy-2(3H)-benzofuranone, 5-Hydroxy-2-coumaranone, 5-Hydroxy-3H-benzofuran-2-one, Homogentisic Acid Lactone, Homogentisic Lactone, NSC 61996 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(10)11-7/h1-3,9H,4H2 |
| SMIL | Oc1ccc2OC(=O)Cc2c1 |
| IUPAC navn | 5-hydroxy-3H-1-benzofuran-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.131 |
| Formel vægt | 150.032 |