Få mere at vide
Homocysteine-cysteine Disulfide, TRC
Artikelnummer. 30132573
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132573 25 mg
30012592 50 mg
30004782 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH61600525MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4985-47-1
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 254.33
Synonym Butyric acid, 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]butanoic acid, Homocysteine-cysteine Disulfide
IUPAC navn 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]butanoic acid
SMIL NC(CCSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Homocysteine-cysteine Disulfide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S2/c8-4(6(10)11)1-2-14-15-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Mængde 25 mg
Formel vægt 254.0395
Forsendelsestilstand Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.