Få mere at vide
Homocapsaicin I, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homocapsaicin I |
| CAS | 58493-48-4 |
| Molekylær formel | C19 H29 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Homocapsaicin I, (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-methyl-7-Decenamide, (7E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-methyl-7-decenamide, E-Homocapsaicin, Homocapsaicin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29NO3/c1-15(2)9-7-5-4-6-8-10-19(22)20-14-16-11-12-17(21)18(13-16)23-3/h7,9,11-13,15,21H,4-6,8,10,14H2,1-3H3,(H,20,22)/b9-7+ |
| SMIL | COc1cc(CNC(=O)CCCCC\C=C\C(C)C)ccc1O |
| IUPAC navn | (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-methyldec-7-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.438 |
| Formel vægt | 319.215 |