Få mere at vide
Homoallylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homoallylglycine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| Formel vægt | 129.079 |