Få mere at vide
Homo Sildenafil-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homo Sildenafil-d5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30)/i2D3,6D2 |
| Formel vægt | 493.24 |