Få mere at vide
Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1 is a potent pVHL30 degrader based on PROTAC, consists of two ligands of von Hippel-Lindau.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1 |
| CAS | 2244684-49-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C58H82N8O14S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (127.18 mM) |
| SMIL | CC1=C(C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@]([H])(O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)C[C@@]([H])(O)C4)=O)=O)=O)=O)=O)C=C2)SC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1179.45 |
| Formel vægt | 1179.45 |
| Vis mere |