Få mere at vide
Homo-PROTAC cereblon degrader 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homo-PROTAC cereblon degrader 1 |
| CAS | 2244520-98-5 |
| Farve | Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H32N6O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (302.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1C2CCC(NC2=O)=O)C3=CC=CC(NCCOCCOCCNC4=C5C(C(N(C6CCC(NC6=O)=O)C5=O)=O)=CC=C4)=C3C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 660.63 |
| Formel vægt | 660.63 |
| Vis mere |