Få mere at vide
Homo-L-tyrosine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homo-L-tyrosine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m0./s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 275.0157 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |