missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Homatropine methylbromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16494587
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494587 50 mg
16478746 100 mg
16441456 200 mg
16412276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16494587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1388

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.

Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H24BrNO3
Mængde 50 mg
Synonym Homatropine methobromide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.72 mM)
SMIL C[N+]1([C@@H]2C[C@@H](OC(C(O)C3=CC=CC=C3)=O)C[C@H]1CC2)C.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 370.28
Formel vægt 370.28
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.