Få mere at vide
Homatropine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049257
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049257 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049257 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3214.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Homatropine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Homatropine Hydrochloride
CAS 637-21-8
Analyt- eller komponentnavne Homatropine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H21 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Homatropine hydrochloride (6CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, mandelate (ester), hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-(+/-)-, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m1./s1
SMIL Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 311.8
Mængde 100 mg
Formel vægt 311.1288 g/mol