missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Homatropine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Homatropine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homatropine Hydrochloride |
| CAS | 637-21-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Homatropine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H21 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Homatropine hydrochloride (6CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, mandelate (ester), hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-(+/-)-, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?