missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Homatropine Bromide, MedChemExpress
Beskrivelse
Homatropine Bromide is muscarinic AChR antagonist that is an anticholinergic medication.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homatropine Bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 51-56-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H22BrNO3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Homatropine hydrobromide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?