Få mere at vide
Homarine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Homarine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 137.0477 |
| Procent renhed | >95% |