Få mere at vide
Holomycin, TRC
Artikelnummer. 30400959
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30400959 2.5 mg 2.5mg
30397426 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH4584902.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 488-04-0
Molekylær formel C7 H6 N2 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 214.26
Synonym N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
IUPAC navn N-(5-oxo-4H-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holomycin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Formel vægt 213.9871
Procent renhed >95%