Få mere at vide
Holmium-standard: Ho @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30320763
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30320763 100 ml 100ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30320763 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTHON100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium
CAS 7440-60-0
Analyt- eller komponentnavne Holmium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ho
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Ho
InChI formel InChI=1 S/Ho
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Ho]
Element Ho
IUPAC navn holmium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 164.93
Mængde 100 ml
Formel vægt 164.93