Få mere at vide
Holmium-standard: Ho @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17978449
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978449 50 ml
17917219 250 ml
17958389 500 ml
17907219 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17978449 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPHON50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Holmium-standard: Ho @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium
CAS 7440-60-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Holmium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ho
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ho
InChI formel InChI=1S/Ho
SMIL [Ho]
IUPAC navn holmium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 164.93
Mængde 50 ml
Formel vægt 164,93 g/mol