Få mere at vide
Holmium Standard Til ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16331236 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
Artikelnummer. Mængde
16331236 30 mL
1 options
Artikelnummer. 16331236 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLHO22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00 DKK
    292.21 DKK / 30ml
    Spare 101.79 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ho1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 12055-62-8
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Ho2O3
MDL nummer MFCD00011053
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
IUPAC navn diholmium(3+)trioxidandiid
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 377.86
Mængde 30 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Holmium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug