Få mere at vide
Holmium opløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12977363 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12977363 100 mL Flaske 100ml
12967363 50 mL Flaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12977363 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 625 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    378.82 DKK / 100ml
    Spare 92.18 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC navn holmium
SMIL [Ho]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 100 mL