Få mere at vide
Holmium opløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957273 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12957273 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12957273 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 425 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    501.50 DKK / 100ml
    Spare 5.50 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium
Emballage Flaske
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ho]
IUPAC navn holmium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 164.93
PubChem CID 23988
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:49648