Få mere at vide
Holmiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket i mylar under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium rod |
| Navn note | ≈6,35 mm (0,25 tommer) diameter. |
| Mængde | 10 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0,28g/mm |
| Form | Cast Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |