Få mere at vide
Holmiumpulver, -200 mesh, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 15452567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452567 5 g 5g
15462567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045919.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC navn holmium
SMIL [Ho]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium powder
Farve Sølv
Mængde 5 g
Maskestørrelse −200 Mesh
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Form Pulver
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%