Få mere at vide
Holmiumstykker, destilleret dendritisk, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium pieces |
| Farve | Grå til sølv |
| Navn note | Destilleret dendritisk |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Procent renhed | 99.9% |