Få mere at vide
Holmium stykker, destilleret dendritisk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384258
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11384258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041515.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-60-0
Molekylær formel Ho
Molekylvægt (g/mol) 164.93
MDL nummer MFCD00011049
InChI nøgle KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC navn holmium
SMIL [Ho]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Holmium pieces
Farve Grå til sølv
Navn note Distilled dendritic
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%