Få mere at vide
Thermo Scientific™ Holmium Oxide Solution Verification Standard
Artikelnummer. 11823654 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Holmiumoxid i perchlorsyreopløsning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11823654 Holmiumoxid i perchlorsyreopløsning Hver
1 options
Denne standard er kvalificeret til brug på instrumenter med en spektral båndbredde på< 3nm.
Artikelnummer. 11823654 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 222226400
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne standard er kvalificeret til brug på instrumenter med en spektral båndbredde på< 3nm.
Thermo Scientific™ NIST™ -sporbar Holmium Oxide Solution Standard verificerer bølgelængdenøjagtigheden af UV-Synlige spektrofotometre.
Thermo Scientific NIST™ -sporbar Holmium Oxide Solution Standard verificerer bølgelængdenøjagtigheden af UV-Synlige spektrofotometre.
Holmiumoxid i perchlorsyreopløsning er en foretrukken standard til at verificere bølgelængden af et spektrofotometer i henhold til internationale farmakopé-retningslinjer.
  • Permanent forseglet i en kvartskuvette, så den kan bruges i det dybe UV-område
  • Udviser skarpe, stabile toppe inden for intervallet 219 til —650 nm, kan let korreleres til bølgelængder af topmaksima
  • Aflæsninger observeret for hver top er verificeret mod forventede værdier på det certifikat, der leveres med standarden
  • Aflæsninger, der ikke ligger inden for det forventede område, kan være tegn på en fejl i instrumentets ydeevne
Denne standard er kvalificeret til brug på instrumenter med en spektral båndbredde på< 3nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering NIST/NPL sporbar
Oversigt Bølgelængde Standard; Verifikationsstandard
Type Holmiumoxid i perchlorsyreopløsning